Läs mer
Amygdalin, MedChemExpress
Beskrivning
Amygdalin is a plant glucoside isolated from the stones of rosaceous fruits, such as apricots, peaches, almond, cherries, and plums.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amygdalin |
| CAS | 29883-15-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H27NO11 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (163.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (109.31 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O[C@@H](C#N)C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.43 |
| Formel vikt | 457.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?