missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amylnitrit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amyl Nitrite |
| CAS | 463-04-7 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1-Pentyl Nitrite, Nitramyl, n-Amyl Nitrite, n-Pentyl Nitrite |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCON=O |
| IUPAC-namn | Pentylnitrit |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vikt | 117.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?