Läs mer
Amylftalat, TRC
Produktkod. 30341668
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341668 10 g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30341668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63655010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
CAS 131-18-0
Molekylformel C18 H26 O4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester (9CI), Phthalic acid, dipentyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate, Amoil, Amyl phthalate, Di-n-amyl phthalate, Di-n-pentyl o-phthalate, Di-n-pentyl phthalate, Diamyl phthalate, Dipentyl phthalate, NSC 4720, Phthalic acid dipentyl ester, Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3
LEDER CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC
IUPAC-namn Dipentylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Formel vikt 306.1831