Läs mer
MedChemExpress α-Amylase
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9000-90-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (Need ultrasonic) |