Läs mer
α-Amylcinnamylalkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Amylcinnamyl alcohol |
| CAS | 101-85-9 |
| Molekylformel | C14 H20 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+ |
| LEDER | CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO |
| IUPAC-namn | (2E)-2-benzylideneheptan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.31 |
| Formel vikt | 204.1514 |