Läs mer
α-Amylcinnamylalkohol, TRC
Produktkod. 30327453
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30327453 1 g
1 options
Produktkod. 30327453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1110031G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Molekylformel C14 H20 O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
LEDER CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
IUPAC-namn (2E)-2-benzylideneheptan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 204.31
Formel vikt 204.1514