Läs mer
MedChemExpress Amylin (8-37), rat
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.88% |
| CAS | 138398-61-5 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 3200.61 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (15.62 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Amylin (8-37) (mouse, rat) |