missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Amylin (8-37), rat

Produktkod. 16472108
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472108 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1473

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Amylin (8-37), rat is a truncated analog of native Amylin that selectively inhibits insulin-related glucose uptake and glycogen deposition in muscle tissue. Amylin (8-37), rat is a weak amylin receptor (AMY) antagonist.

Specifikationer

Renhet 99.88%
CAS 138398-61-5
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 3200.61 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (15.62 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Amylin (8-37) (mouse, rat)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.