Läs mer
MedChemExpress Amylin, amide, human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.9% |
| CAS | 122384-88-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 3903.28 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | DAP amide, human |