Läs mer
Amylmetacresol, LoGiCal
Product Code. 30457849
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30457849 10 mg
1 options
Product Code. 30457849 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1132.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Analyt- eller komponentnamn Amylmetacresol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCCc1ccc(C)cc1O
IUPAC-namn 5-metyl-2-pentylfenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 178,1358 g/mol