missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amylmetacresol, Mikromol™

Produktkod. 17951396
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951396 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17951396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1132.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Amylmetacresol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Analyt- eller komponentnamn Amylmetacresol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCCCCc1ccc(C)cc1O
IUPAC-namn 5-methyl-2-pentylphenol
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.1358 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.