Läs mer
Amylmetacresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amylmetacresol |
| CAS | 1300-94-3 |
| Molekylformel | C12 H18 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCc1ccc(C)cc1O |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-pentylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vikt | 178.1358 |