missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amylocaine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30132923
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132923 25 mg
30012229 5 mg
30006991 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63670025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 532-59-2
Molekylformel C14 H21 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 271.78
Synonym 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-methyl-, 2-benzoate, hydrochloride (1:1), Amylocaine Hydrochloride, 2-Butanol, 1-(dimethylamino)-2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride (8CI,9CI), 2-Dimethylamino-1-ethyl-1-methylethyl benzoate hydrochloride, Amyleine hydrochloride, Amylocaine hydrochloride, Stovaine hydrochloride
IUPAC-namn [1-(dimethylamino)-2-methylbutan-2-yl] benzoate;hydrochloride
LEDER Cl.CCC(C)(CN(C)C)OC(=O)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amylocaine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnamn Amylocaine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-5-14(2,11-15(3)4)17-13(16)12-9-7-6-8-10-12;/h6-10H,5,11H2,1-4H3;1H
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 271.1339
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.