missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress β-Amyloid (1-16)

Produktkod. 16432108
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16432108 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16432108 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1466

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress β-Amyloid (1-16) is a β-Amyloid protein fragment involved in metal binding. Beta-amyloid is a peptide that forms amyloid plaques in the brains of Alzheimer's disease (AD) patients.

Specifikationer

Renhet 99.24%
CAS 131580-10-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekylvikt (g/mol) 1955.04 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Amyloid β-Protein (1-16)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.