Läs mer
MedChemExpress β-Amyloid (1-16)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.24% |
| CAS | 131580-10-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvikt (g/mol) | 1955.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Amyloid β-Protein (1-16) |