missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress β-Amyloid (1-40) (rat)
Beskrivning
β-Amyloid (1-40) (rat) increases 45Ca2+ influx, induces neurodegeneration in the rat hippocampal neurons of the CA1 subfield. β-Amyloid (1-40) (rat) induces apoptosis. β-Amyloid (1-40) (rat) can be used for the research of Alzheimer's disease.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 144409-98-3 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvikt (g/mol) | 4233.76 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?