Läs mer
MedChemExpress β-Amyloid (1-42), human TFA
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.23% |
| CAS | 107761-42-2 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvikt (g/mol) | 4628.06 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 33.33 mg/mL (7.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Amyloid β-Peptide (1-42) (human) TFA |