Läs mer
MedChemExpress β-Amyloid (1-42), (rat/mouse)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.46% |
| CAS | 166090-74-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvikt (g/mol) | 4418.02 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (11.32 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Amyloid β-peptide (1-42) (rat/mouse) |