missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress β-Amyloid (31-35)

Produktkod. 16482949
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16482949 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16482949 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1517

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress β-Amyloid (31-35) is the shortest sequence of native Amyloid-β peptide that retains neurotoxic activity.

Specifikationer

Renhet 99.72%
CAS 149385-65-9
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekylvikt (g/mol) 545.74 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 5 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 7 with HCl)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.