Läs mer
MedChemExpress β-Amyloid (42-1), human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.9% |
| CAS | 317366-82-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvikt (g/mol) | 4514.04 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Amyloid β Peptide (42-1)(human) |