Läs mer
Thermo Scientific™ Amyloid beta (42-1)
Produktkod. 15437229
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437229 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15437229 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J66031.M
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Lyophilized Solid
Molekylvikt (g/mol) 4514.03
Produkttyp Amyloid beta (42-1)
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Känslighet Light sensitive
For Research Use Only