Läs mer
amyloid P-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16481859
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481859 1 mg -
16477898 10 mg -
16443847 50 mg -
16417716 100 mg 100mg
16410368 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16481859 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19771
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material amyloid P-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1819986-22-5
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H44N2O14
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.78 mM)
LEDER O=C(OCOC(OC1CCOCC1)=O)[C@H]2CCCN2C(CCCCC(N3[C@@H](C(OCOC(OC4CCOCC4)=O)=O)CCC3)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 656.68
Formel vikt 656.68
Procent renhet 99.91%