missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ AMZ 30
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18778606
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18778606

Brand: Tocris Bioscience™ 6923/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent, selective and irreversible protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1) inhibitor

AMZ 30 is a potent, selective and irreversible inhibitor of protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1; IC50 = 600 nM) with > 100-fold selectivity for PME-1 over other serine hydrolases in human cell lysates. AMZ 30 inactivates PME-1 and reduces the demethylated form of serine/threonine protein phosphatase 2A (PP2A) in HEK 293T cells. AMZ 30 perturbs leucine carboxyl methyltransferase-1 (LCMT1)-PME-1 methylation equilibrium leading to shortening of mitotic spindles and mitotic arrest in HeLa cells. It also shows antiproliferative properties in an in vitro model of endometrial carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2 E)-2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-3-[1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1 H-pyrrol-2-yl]-2-propenenitrile
CAS 1313613-09-0
Kvantitet 10 mg
Mål Hydrolase Inhibitors
Molekylformel C19H12FN3O6S2
Renhet 0.98
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.