missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AMZ30, MedChemExpress
Beskrivning
AMZ30 is a selective, covalent inhibitors of protein phosphatase methylesterase-1(PME-1
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMZ30 |
| CAS | 1313613-09-0 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H12FN3O6S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (216.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)(N2C(/C=C(S(=O)(C3=CC=C(F)C=C3)=O)\C#N)=CC=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.44 |
| Formel vikt | 461.44 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?