Läs mer
AN2718, MedChemExpress
Produktkod. 16495797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495797 5 mg -
16479626 50 mg -
16444366 100 mg 100mg
16443068 10 mg -
16422606 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16495797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100527
MedChemExpress AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.
AN2718 inhibits fungal growth by blocking protein synthesis using the oxaborole tRNA trapping (OBORT) mechanism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AN2718
Fysisk form Solid
CAS 174672-06-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6BClO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (1484.65 mM)
LEDER OB1OCC2=CC(Cl)=CC=C21
Molekylvikt (g/mol) 168.39
Formel vikt 168.39
Procent renhet 99.55%