Läs mer
ANA-12, MedChemExpress
Produktkod. 16495208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495208 10 mg
16451427 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16495208 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12497
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ANA-12
CAS 219766-25-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21N3O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 9.09 mg/mL (22.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)NC3=CC=CC=C3C(NC4C(NCCCC4)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 407.49
Formel vikt 407.49
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation