Läs mer
Interscience™ Anabac deodoriserande kapslar
Produktkod. 10422084
Change view
Doft:
Citrus
Fräsch doft
Äpple
Färg:
Grön, Vit
Gult
Klart
Utseende:
Gult
Rensa bärnsten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Doft Färg Utseende Sterilitet
10422084 Fräsch doft Klart Gult Sterila
15388927 Äpple Grön, Vit Rensa bärnsten Sterila
16825923 Citrus Gult Gult Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10422084 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 320100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Placeras i en autoklav, Anabac kapslar ger ett diskret sätt att parfymera laboratoriet.
  • Kapseln löses upp under en autoklaveringsdestruktionscykel
  • Kapseln smälter helt utan att lämna rester
  • Eliminerar obehagliga lukter som kan komma från autoklaven
Specifikationer
Produkttyp Autoklavkapsel
Färgkodad Ja
Form Kapslar
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Lock
Doft Fräsch doft
Sterilitet Sterila
Utseende Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
För användning med (applikation) Fräschar upp och parfymer luft där autoklaven finns
För användning med (utrustning) Autoklavera
Kvantitet 100 kapslar/pk.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anabac deodorant
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.