Läs mer
Interscience™ Anabac deodoriserande kapslar
Produktkod. 15388927
Change view
Doft:
Citrus
Fräsch doft
Äpple
Färg:
Grön, Vit
Gult
Klart
Utseende:
Gult
Rensa bärnsten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Doft Färg Utseende Sterilitet
15388927 Äpple Grön, Vit Rensa bärnsten Sterila
10422084 Fräsch doft Klart Gult Sterila
16825923 Citrus Gult Gult Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15388927 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 320200
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Placeras i en autoklav, Anabac kapslar ger ett diskret sätt att parfymera laboratoriet.
  • Kapseln löses upp under en autoklaveringsdestruktionscykel
  • Kapseln smälter helt utan att lämna rester
  • Eliminerar obehagliga lukter som kan komma från autoklaven
Specifikationer
Produkttyp Autoklavkapsel
Färgkodad Ja
Form Kapslar
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Lock
Doft Äpple
Sterilitet Sterila
Utseende Rensa bärnsten
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön, Vit
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
För användning med (applikation) Fräschar upp och parfymer luft där autoklaven finns
För användning med (utrustning) Autoklavera
Kvantitet 100 kapslar/pk.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pastilles déodorant autoclave
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-tert-butylcyclohexyl acetate, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, cishex-3-en-1-ol, 2-propenyl hexanonate,