Läs mer
Interscience™ Anabac deodoriserande kapslar
Produktkod. p-200009620
Doft:
Citrus
Fräsch doft
Äpple
Färg:
Grön, Vit
Gult
Klart
Utseende:
Gult
Rensa bärnsten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 10422084
Brand: Interscience™ 320100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placeras i en autoklav, Anabac kapslar ger ett diskret sätt att parfymera laboratoriet.
  • Kapseln löses upp under en autoklaveringsdestruktionscykel
  • Kapseln smälter helt utan att lämna rester
  • Eliminerar obehagliga lukter som kan komma från autoklaven
Specifikationer
Produkttyp Autoklavkapsel
Färgkodad Ja
Form Kapslar
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Lock
Doft Fräsch doft
Sterilitet Sterila
Utseende Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
För användning med (applikation) Fräschar upp och parfymer luft där autoklaven finns
För användning med (utrustning) Autoklavera
Kvantitet 100 kapslar/pk.