Läs mer
Anabaseine, TRC
Produktkod. 30340750
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30340750 100 mg
1 options
Produktkod. 30340750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA637150100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anabaseine
CAS 3471-05-4
Molekylformel C10 H12 N2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2
LEDER C1CCC(=NC1)c2cccnc2
IUPAC-namn 3-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 160.22
Formel vikt 160.1