missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Anabasine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anabasine Hydrochloride |
| CAS | 15251-47-5 |
| Molekylformel | C10H14N2 . xHCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Anabasine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/t10-;/m0./s1 |
| LEDER | C1([C@@H]2CCCCN2)=CN=CC=C1.Cl |
| IUPAC-namn | (S)-3-(piperidin-2-yl)pyridine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.69 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?