Läs mer
(±) Anabasine, MedChemExpress
Produktkod. 16415467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16415467 50 mg
1 options
Produktkod. 16415467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW052144
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (±) Anabasine is a biphasic muscle relaxant.
(±) Anabasine is a biphasic muscle relaxant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±) Anabasine
CAS 13078-04-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (801.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(C2NCCCC2)=CC=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Formel vikt 162.23
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism