Läs mer
Anacetrapib, MedChemExpress
Produktkod. 16491227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491227 50 mg -
16467717 5 mg -
16444988 10 mg 10mg
16405756 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12090
MedChemExpress Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anacetrapib
CAS 875446-37-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H25F10NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym MK-0859
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.86 mM)
LEDER O=C1O[C@@H]([C@@H](N1CC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2C3=CC(C(C)C)=C(C=C3OC)F)C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4
Molekylvikt (g/mol) 637.51
Formel vikt 637.51
Procent renhet 98.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation