Läs mer
Thermo Scientific™ Anaerob blodagar (Wilkins Chalgren) med Neomycin
Beskrivning
Isolera, odla och/eller utför känslighetstestning av en mängd olika anaeroba organismer från kliniska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob blodagar (Wilkins Chalgren) med Neomycin. Tillsatsen av Neomycin - ett aminoglykosid-antibiotikum hämmar tillväxten av de flesta av de fakultativa gramnegativa anaeroba bakterierna samtidigt som det tillåter tillväxten av många andra anaeroba bakterier. Anaerob blodagar (Wilkins Chalgren) med Neomycin är en modifiering av mediet som beskrivs av Wilkins och Chalgren 1 .
Använd Anaerob Blood Agar med Neomycin för isolering av allmänna anaerober från kliniska prover och för antimikrobiell känslighetstestning av aeroba bakterier med användning av Receiver Operating Characteristic (ROC) procedur.
- Selektiv för vissa anaeroba organismer: förekomsten av Neomycin, ett aminoglykosidantibiotikum, är bakteriedödande för många gramnegativa fakultativa anaerober och vissa stafylokocker. Detta tillsätts till mediet för att hämma medföljande flora.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Anaerob blodagar (WC) med Neomycin |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g ±1,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |