Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob 2,5 L rektangulär burk komplett
Produktkod. 15444113
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444113 Varje Varje
1 options
Produktkod. 15444113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0025A
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Anaerob 2,5 liters rektangulär burk komplett staplingsbar
Anaerob 2,5 liters rektangulär burk Complete Stackable rymmer upp till 12x 90 mm plattor eller 21 x 55 mm plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rektangulär burk
Kvantitet Varje