Läs mer
Anagliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anagliptin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 383.207 |
| MDL-nummer | MFCD19443729 |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.45, 383.46 |
| InChI-nyckel | LDXYBEHACFJIEL-HNNXBMFYSA-N |
| LEDER | CC1=NN2C=C(C=NC2=C1)C(=O)NCC(C)(C)NCC(=O)N1CCC[C@H]1C#N |
| IUPAC-namn | N-[2-({2-[(2S)-2-cyanopyrrolidin-1-yl]-2-oxoethyl}amino)-2-methylpropyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide |