Läs mer
Anagrelide-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anagrelide-13C3 |
| CAS | 1219531-58-4 |
| Molekylformel | C713C3H7Cl2N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one-13C3, BL-4162A-13C3, BMY-26538-01-13C3, Agrylin-13C3, Tromboreductin-13C3, Xagrid-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16)/i4+1,8+1,10+1 |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C=CC2=C1CN([13C]([H])([H])[13C](N3)=O)[13C]3=N2 |
| IUPAC-namn | 6,7-dichloro-3,5-dihydro-1H-(2,4,5-13C3)imidazolo[2,1-b]quinazolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.07 |