Läs mer
Anagrelide hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Anagrelide hydrochloride (BL4162A) is a drug used for the treatment of essential thrombocytosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anagrelide hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58579-51-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H8Cl3N3O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BL4162A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 7.69 mg/mL (26.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |