Läs mer
Ohaus™ Analog Multi-Tube Vortex Mixer VXMTAL
Produktkod. 15752239 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15752239
Brand: Ohaus™ 30392166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Analog Multi-Tube Vortex Mixer VXMTAL är byggd robust för att ge en stabil och pålitlig virvelverkan.
  • Bekvämt vinklad frontpanel har vippbrytare för kör-, tid- och standbylägen
  • Bearbeta upp till 50 prover åt gången
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift
  • Inkluderar skumställ för 12 mm rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3.6 mm
Hastighetsintervall 1200 till 2400 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 1 A
Amperage 1 A
Produkttyp Multi-Tube Vortex Mixer
Pluggtyp EU-kontakt
Mått (L x B) 24.10 x 38.40 cm
Höjd (engelska) 16.00 in.
Höjd (metrisk) 40.6 cm
Längd (engelska) 9,50 tum.
Längd (metrisk) 24.10 cm
Bredd (metrisk) 38.40 cm
Beskrivning Vortexmixer, Multi-Tube, VXMTAL, EU
Modell VXMTAL