Läs mer
Grant Instruments™ Analog SBB Aqua Plus Kokbad
Kapacitet (metrisk):
5 L
12 L
18 L
26 L
Mått (D x B x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Justerbar energiregulator ger stadig kokning
- Enheten med konstant nivå upprätthåller vätskenivån
- Fast termisk urkoppling - oberoende säkerhetsfunktion
- Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
- Robust och pålitlig design för att motstå dagligt slitage
- Val av storlekar för att passa individuella applikationer
- Droppfritt lock av polykarbonat ingår som standard
- 3 års garanti
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Temperaturområde | 100 °C |
| Värmekapacitet | 2000 w (230V), 1350 w (120V) |
| Garanti | 3 år |
| Mått (D x B x H) | 215 x 385 x 270 mm |
| Spänning | 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur