Läs mer
Grant Instruments™ Analog SBB Aqua Plus Kokbad
Produktkod. 11446437
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Mått (D x B x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
11446437 12 l 390 x 385 x 270 mm Varje
11456437 18 l 570 x 385 x 270 mm Varje
11466437 26 l 570 x 385 x 300 mm Varje
11436437 5 l 215 x 385 x 270 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446437 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer SBB AQUA 12 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16557.97 SEK
    15879.55 SEK / Paket med 1
    Save 678.42 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Ger stadig och kontinuerlig 100 °C drift. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus kokande bad kommer inte att koka våldsamt, spotta eller producera överdriven ånga.
  • Justerbar energiregulator ger stadig kokning
  • Enheten med konstant nivå upprätthåller vätskenivån
  • Fast termisk urkoppling - oberoende säkerhetsfunktion
  • Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
  • Robust och pålitlig design för att motstå dagligt slitage
  • Val av storlekar för att passa individuella applikationer
  • Droppfritt lock av polykarbonat ingår som standard
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Temperaturområde 100 °C
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) 390 x 385 x 270 mm
Spänning 230 V