Läs mer
Grant Instruments™ Analog SBB Aqua Plus Kokbad
Produktkod. 11466437
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
Mått (D x B x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
11466437 26 l 570 x 385 x 300 mm Varje
11446437 12 l 390 x 385 x 270 mm Varje
11456437 18 l 570 x 385 x 270 mm Varje
11436437 5 l 215 x 385 x 270 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11466437 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer SBB AQUA 26 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23653.85 SEK
    19752.07 SEK / Paket med 1
    Save 3901.78 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ger stadig och kontinuerlig 100 °C drift. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus kokande bad kommer inte att koka våldsamt, spotta eller producera överdriven ånga.
  • Justerbar energiregulator ger stadig kokning
  • Enheten med konstant nivå upprätthåller vätskenivån
  • Fast termisk urkoppling - oberoende säkerhetsfunktion
  • Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
  • Robust och pålitlig design för att motstå dagligt slitage
  • Val av storlekar för att passa individuella applikationer
  • Droppfritt lock av polykarbonat ingår som standard
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 26 l
Temperaturområde 100 °C
Värmekapacitet 2000 w (230V), 1350 w (120V)
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) 570 x 385 x 300 mm
Spänning 230 V