Läs mer
Grant Instruments™ XUBA analogt ultraljudsbad
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkta ultraljudsbad på ingångsnivå
- Temperaturområde omgivande +5 °C till °70 C på XUBA3
- Snabb, effektiv, effektiv, enkel och säker rengöring och bearbetning av olika instrument, komponenter och lösningar
- Levereras med rostfri stålkorg och ABS plastlock som standard
- En flaska M2 ultraljudsrengöringslösning ingår som standard
- Kontrollpanelen är lätt att använda även när man bär handskar
- Timerkontroll från 0-15 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Timer | 0 till 15 min. |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Grant M2 ultrasonic solution
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID