Läs mer
Grant Instruments™ XUBA analogt ultraljudsbad
Produktkod. 11430998
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11430998
Brand: Grant Instruments™ XUBA3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger en hög standard av tillförlitlig och effektiv ultraljudsteknik. Grant Instruments™ XUBA Analog Ultrasonic inkluderar M2 rengöringslösning, rostfri stålkorg och ABS-plastlock ingår som standard.
  • Utmärkta ultraljudsbad på ingångsnivå
  • Temperaturområde omgivande +5 °C till °70 C på XUBA3
  • Snabb, effektiv, effektiv, enkel och säker rengöring och bearbetning av olika instrument, komponenter och lösningar
  • Levereras med rostfri stålkorg och ABS plastlock som standard
  • En flaska M2 ultraljudsrengöringslösning ingår som standard
  • Kontrollpanelen är lätt att använda även när man bär handskar
  • Timerkontroll från 0-15 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Timer 0 till 15 min.
Spänning 230 V
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID