Läs mer
Fisherbrand™ Analog Vortex Mixer
Produktkod. 15786959 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
300 till 2500 rpm
Spänning:
230 V
Amperage:
0,6 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Spänning Amperage Förpackningsstorlek
15786959 300 till 2500 rpm 230 V 0,6 A Varje
1 options
Produktkod. 15786959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3110.00 SEK
    2165.35 SEK / Paket med 1
    Save 944.65 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Inkluderar både kopphuvud och 3 tums huvud med lock. Enheterna levereras med en 72tum. (183cm), 3-tråds sladd och stickpropp (230V-enheter levereras med Euro-typkontakt och UK- och CH-adaptrar).
Variabel hastighet, analog kontroll som tillåter låg varvtalsstart för försiktig skakning eller höghastighetsblandning för kraftig vortexning av prover.
Den variabla hastigheten, analoga kontrollen gör att du kan uppnå lågt varvtal för uppstart för försiktig skakning eller höghastighetsblandning för kraftig vortexning av dina prover.
Variabel hastighet, analog kontroll som tillåter låg varvtalsstart för försiktig skakning eller höghastighetsblandning för kraftig vortexning av prover.
  • Används för flaskor, bägare, rör och mikrobrunnsplattor
  • Touch mode mixer med trevägs strömbrytare
  • Orbit: 4,9 mm
  • Hastighetsratt: Variabel 1 till 10 rattmarkeringar
  • Variabel hastighet: 300 till 3200 rpm
  • L x B x H: 20,2 x 12,1 x 12,7 cm (8 x 4,75 x 5 tum)
  • Maximal hastighet varierar beroende på tillbehör som används
  • 5 års garanti
Garanti
5 års begränsad garanti på delar och arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4.9 mm
Hastighetsintervall 300 till 2500 rpm
Elektriska krav 230 V, 0,6 A, 135 W
Spänning 230 V
Wattal 135 W
Amperage 0,6 A
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Pluggtyp USA, EU Plug, UK CH-adaptrar
Mått (L x B x H) 7,97 x 4,75 x 5 tum. (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.2 cm
Bredd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.1 cm
Fraktvikt (engelska) 10 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Controllertyp Analog, 3-vägs strömbrytare
Modell Analog Vortex Mixer
Inkluderar Inkluderar både kopphuvud och 3 tums huvud med lock. Enheterna levereras med en 72tum. (183cm), 3-tråds sladd och stickpropp (230V-enheter levereras med Euro-typkontakt och UK- och CH-adaptrar).
Driftlägen Tryck
Garanti och serviceerbjudande 5 år