Läs mer
Fisherbrand™ Analog Microplate Vortex Mixer
Produktkod. 15529024 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
3,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
15529024 3,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 15529024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00 SEK
    4974.89 SEK / Paket med 1
    Save 785.11 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för kontinuerlig drift. Fisherbrand™ Analog Microplate Vortex Mixer med hög hastighet och liten omloppsbana är optimal för att effektivt blanda innehåll i mikroplattor.
  • Designad för kontinuerlig drift och att köras i alla hastigheter med mikroplattor
  • Gängad tillbehörsfäste för mikroplattor och robust motor gör att prover kan köras genom hela hastighetsintervallet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3,5 mm
Hastighetsintervall På-läge: 300 till 2500 rpm, Touch-läge: 300 till 3500 rpm
Spänning 230 V
Håller Mikroplattor
Produkttyp Vortex-mixer
Antal positioner 2