Läs mer
Analtech Glas tunnskiktskromatografi (TLC ) Utvecklingstank
Produktkod. 11770209 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B) Unit Size
11770209 200 x 200 mm Varje
11795348 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11770209 Supplier Analtech Supplier No. 3410550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 SEK
    2610.47 SEK / Paket med 1
    Save 914.53 SEK
    25% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 17-11-2026
Includes
TLC Endast tank. (Rack säljs separat; se 34105-25).
Glas tunnskiktskromatografi (TLC ) Utvecklingstank designad för utveckling av TLC tallrikar.
  • Tankar är gjorda av slitstarkt glas och rack är gjorda av anodiserad aluminium
  • Tankar rymmer standard TLC tallrikar
  • Den övre ytan är slipad till en exakt tolerans för tät tätning för att möjliggöra tankmättnad och optimal plåtutveckling
  • Thinline™ tankar rymmer två plattor och kräver mindre lösningsmedel för utveckling
  • Latch-Lid™ enheter håller lock på plats med spärrar i rostfritt stål
  • Beställ ställ för att utveckla maximalt antal tallrikar i en tank
Obs: Kräver användning av rack. (Beställ separat; se 34105-25.) Tanka vid behov med LatchLid™ är Mfr. nr 34105-20.
Specifications
Material Glas
Kvantitet 1 st
Typ TLC Tank
Håller Fem stycken 20 x 20 cm tallrikar
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm