Läs mer
Analtech Glas tunnskiktskromatografi (TLC ) Utvecklingstank
Produktkod. p-8003459 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11795348 100 x 100 mm Varje
11770209 200 x 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11795348 Leverantör Analtech Leverantörsnummer 3410500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Glas tunnskiktskromatografi (TLC ) Utvecklingstank designad för utveckling av TLC tallrikar.
  • Tankarna är tillverkade av slitstarkt glas och ställningarna är tillverkade av anodiserat aluminium.
  • Tankarna rymmer standardskyltar TLC .
  • Ovansidan slipas med en exakt tolerans för tät tätning för att möjliggöra tankmättnad och optimal plattutveckling.
  • Thinline™ Tankar rymmer två plattor och kräver mindre lösningsmedel för utveckling.
  • Latch-Lid™ Enheterna håller locken på plats med rostfria lås.
  • Beställ racket för att utveckla maximalt antal plattor i en tank.
Specifikationer
Material Glas
Kvantitet 1 st.
Typ TLC Tank
Mått (L x B) 100 x 100 mm