Läs mer
Analytblandning, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Description
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Diquat dibromidmonohydrat | 6385-62-2 | 1000 μg/ml |
| Paraquat Dichloride Tetrahydrate | 1910-42-5 | 1000 μg/ml |
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Analyte Mix |
| Namnnotering | USEPA Method 549.1 |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 549.1 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 1 ml |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu