Läs mer
Analyter B för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15648255 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15648255 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15648255 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLINTB1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3395.00 SEK
    3070.31 SEK / 125ml
    Save 324.69 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Co20 μg/ml
Cr20 μg/ml
Cu20 μg/ml
Mn20 μg/ml
Ni20 μg/ml
V20 μg/ml
Som10 μg/ml
Cd10 μg/ml
Se10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Ag5 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Analytes B1
Namnnotering För CLP-M
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in 2% HNO3:
As    •10μg/mL
Cd    •10μg/mL
Cr    •20μg/mL
Co    •20μg/mL
Cu    •20μg/mL
Mn    •20μg/mL
Ni    •20μg/mL
Se    •10μg/mL
Ag    •5μg/mL
V    •20μg/mL
Zn    •10μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Analytes B (For CLP-M)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning